Få mere at vide
Azpack™ Kulstofkrom stålkugler
Artikelnummer. 12433090
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 12433090
Brand: Azpack™ 12433090
Demonstrerer Archimedes' princip og andre egenskaber ved fysik og matematik. Azpack™ Kulstofkromstålkugler bruges hovedsageligt til uddannelsesformål.
  • Fremstillet af carbon krom stål.
  • Fås i en række størrelser
  • Glat, poleret krom overflade
  • runde kugler
Tekniske data
Materiale Carbon krom stål
Størrelse Dia: 25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Produkttype Metal bold