Få mere at vide
Azpack™ Kulstofkrom stålkugler
Artikelnummer. 12403090
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12403090 12 mm Pakke med 25
12413090 16 mm Pakke med 10
12433090 25 mm Pakke med 5
12423090 18 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12403090 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12403090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    234.67 DKK / Pakke med 25
    Spare 21.33 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Demonstrerer Archimedes' princip og andre egenskaber ved fysik og matematik. Azpack™ Kulstofkromstålkugler bruges hovedsageligt til uddannelsesformål.
  • Manufactured from carbon chrome steel.
  • Available in a variety of sizes
  • Smooth, polished chrome surface
  • Round-shaped balls
Tekniske data
Materiale Carbon Chrome Steel
Størrelse Dia: 12mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Produkttype Metal Ball