Få mere at vide
Cytiva Kulkapsel - 100 g aktivt kul
Beskrivelse
- Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (membran) | Aktivt kul |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 70.000 m 2 |
| Outlet stil | 3/8 tommer FNPT eller 1/2 in. slange modhage |