Få mere at vide
Kulsort, Super P ∣r ledende, 99+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457755
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457755 25 g 25g
15467755 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30253.14
Request Bulk or Custom Format
Kulsort, Super P,> -99%, CAS-nummer-1333-86-4, 25g, (metalbasis), Transportfareklasse: 4,1; Pakkegruppe: III; Korrekt forsendelsesnavn: BRANDFARLIGE FASTSTOFFER, ORGANISK, NOS, 215-609-9, 12.01, H351, GHS H-erklæring H228-H351 Brandfarligt fast stof. Mistænkt for at forårsage kræft.
Carbon black Super-P (TIMCAL) blev brugt som ledende middel. Super P ovn sort det bedste ledende additiv. Carbon black (ledende materiale, super P black) blev tilsat bindemiddel i kompositelektroden for at kompensere for den lave elektriske ledningsevne af PPy og PPyDVB i miniemulsionspolymerisation. Det hybride Super P-SACNT ledende netværk manifesterer sig som en lovende strategi til at forbedre batteriets ydeevne med et minimum af ledende fyldstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbon black Super-P (TIMCAL) blev brugt som ledende middel. Super P ovn sort det bedste ledende additiv. Carbon black (ledende materiale, super P black) blev tilsat bindemiddel i kompositelektroden for at kompensere for den lave elektriske ledningsevne af PPy og PPyDVB i miniemulsionspolymerisation. Det hybride Super P-SACNT ledende netværk manifesterer sig som en lovende strategi til at forbedre batteriets ydeevne med et minimum af ledende fyldstoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon black, Super P™
Navn note Conductive
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Formel vægt 12.01
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver