Få mere at vide
Carbon black, acetylene, 50% compressed, 99.9+%
Artikelnummer. 11354687
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354687 250 g 250g
11334687 1 kg 1kg
11344687 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039724.30
Request Bulk or Custom Format
Edge
Form: SA 75m2 /g, bulkdensitet 80-120g/L
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon black, acetylene
Navn note 50% compressed
Farve Sort
Tæthed Bulk density 80 to 120g/L
Lugt Odorless
Mængde 250 g
FN nummer UN1325
Procent renhed ≥99.9%