Få mere at vide
Carbon black, acetylene, 50% compressed, 99.9+%
Artikelnummer. 11344687
Mængde:
250 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
Artikelnummer. 11344687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.A5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: SA 75m2 /g, bulkdensitet 80-120g/L
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon black
Farve Sort
Analyseprocentområde >99.9%
Lugt Odorless
Mængde 3 kg
Fysisk form Pulver