Få mere at vide
Carbon black, acetylene, 50% compressed, 99.9+%
Mængde:
250 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon black |
| Farve | Sort |
| Tæthed | 1.8-2.1g/cm3 at 20°C |
| Analyseprocentområde | >99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1 kg |
| Fysisk form | Pulver |