Få mere at vide
Carbon black, acetylen, 100% komprimeret, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i optisk databehandling, optiske hukommelser, optisk signalbehandling og kontrol af applikationer, C60 og dets derivater kan bruges i vid udstrækning i fotovoltaiske applikationer, magnetisk resonansbilleddannelse, anti-HIV-lægemidler, anti-cancer-lægemidler, kemoterapi-lægemidler, kosmetiske tilsætningsstoffer, forskning og andre områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon black |
| Farve | Sort |
| Tæthed | 1.8 to 2.1g/cm3 at 20°C |
| Analyseprocentområde | >99.9% |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Pulver |