Få mere at vide
Kulstof (amorf) (13C, 99 atom %) TRC
Artikelnummer. 17924655
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924655 10 mg
17941815 100 mg
17972135 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17924655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC78016010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14762-74-4
Molekylær formel 13C
Molekylvægt (g/mol) 13
IUPAC navn Kulstof-13
SMIL [13C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon-13
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C/i1+1
Formel vægt 13.0034