Få mere at vide
Carbon, activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated
Artikelnummer. p-7046792
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11399105
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16334.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
Kulstof, aktiveret, Norit ROW 0,8 mm pellets, dampaktiveret er velegnet til affarvning, deodorisering og rensningsapplikationer. Det bruges hovedsageligt til gasfaseapplikationer såsom bilemissionskontrol på grund af deres lave trykfald, høje mekaniske styrke og lave støvindhold. Det har høj fjernelseseffektivitet til at fjerne nedbrydningsbiprodukter til drikkevand. Det fjerner også skumdannelse, der forårsager urenheder til rensning af amin- og glykolprocesstrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbon, aktiveret, Norit ROW 0,8 mm pellets, dampaktiveret er velegnet til affarvning, deodorisering og rensningsapplikationer. Det bruges hovedsageligt til gasfaseapplikationer såsom bilemissionskontrol på grund af deres lave trykfald, høje mekaniske styrke og lave støvindhold. Det har høj fjernelseseffektivitet til at fjerne nedbrydningsbiprodukter til drikkevand. Det fjerner også skumdannelse, der forårsager urenheder til rensning af amin- og glykolprocesstrømme.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Navn note activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.