Få mere at vide
Kul, aktiveret, Norit ROW 0,8 mm pellets, dampaktiveret
Artikelnummer. 11309115
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309115 500 g 500g
11399105 100 g 100g
11319115 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16334.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.89 DKK
    471.65 DKK / 500g
    Spare 52.24 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7440-44-0 | C | 12,011 g/mol
Kulstof, aktiveret, Norit ROW 0,8 mm pellets, dampaktiveret er velegnet til affarvning, deodorisering og rensningsapplikationer. Det bruges hovedsageligt til gasfaseapplikationer såsom bilemissionskontrol på grund af deres lave trykfald, høje mekaniske styrke og lave støvindhold. Det har høj fjernelseseffektivitet til at fjerne nedbrydningsbiprodukter til drikkevand. Det fjerner også skumdannelse, der forårsager urenheder til rensning af amin- og glykolprocesstrømme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbon, aktiveret, Norit ROW 0,8 mm pellets, dampaktiveret er velegnet til affarvning, deodorisering og rensningsapplikationer. Det bruges hovedsageligt til gasfaseapplikationer såsom bilemissionskontrol på grund af deres lave trykfald, høje mekaniske styrke og lave støvindhold. Det har høj fjernelseseffektivitet til at fjerne nedbrydningsbiprodukter til drikkevand. Det fjerner også skumdannelse, der forårsager urenheder til rensning af amin- og glykolprocesstrømme.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Navn note aktiveret, Norit ROW 0,8 mm kugler, damp aktiveret
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.