Få mere at vide
Kulstof, aktiveret, 2 mm& ned, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361458
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 11361458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010926.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til flydende rensning
Til flydende rensning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Navn note Activated
Mængde 1 kg