Få mere at vide
Kulstof, aktiveret, 2 mm& ned, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351458
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351458 250 g 250g
11371458 100 g 100g
11361458 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010926.30
Request Bulk or Custom Format
Til flydende rensning
Til flydende rensning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-86-4
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbon
Navn note Activated
Mængde 250 g