Få mere at vide
Carbon, activated, -20+40 mesh
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbon |
| Farve | Sort |
| Maskestørrelse | -20+40 Mesh |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |