Få mere at vide
Carbomethoxyhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30351991
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30351991 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30351991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17661510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbomethoxyhydrazide
CAS 6294-89-9
Molekylær formel C2H6N2O2
Mængde 10 g
Synonym (Methoxycarbonyl)hydrazide, (Methoxycarbonyl)hydrazine, Carbomethoxyhydrazide, Carbomethoxyhydrazine, Methyl Carbazate, Methyl Carbazinate, Methyl Hydrazinecarboxylate, Methyl Hydrazinocarboxylate, Methyl Hydrazinoformate, NSC 11709
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
SMIL COC(=O)NN
IUPAC navn methyl N-aminocarbamat
Molekylvægt (g/mol) 90.06