Få mere at vide
Carbomethoxyhydrazide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbomethoxyhydrazide-d3 |
| CAS | 1794752-06-9 |
| Molekylær formel | C2H3D3N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (Methoxycarbonyl)hydrazide-d3, (Methoxycarbonyl)hydrazine-d3, Carbomethoxyhydrazide-d3, Carbomethoxyhydrazine-d3, Methyl Carbazate-d3, Methyl Carbazinate-d3, Methyl Hydrazinecarboxylate-d3, Methyl Hydrazinocarboxylate-d3, Methyl Hydrazinoformate-d3, NSC 11709-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)NN |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl N-aminocarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.1 |
| Formel vægt | 93.0618 |