missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carbomer 934 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30366515
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366515 5 g
30353407 50 g
30365542 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1782335G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 9007-16-3
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Synonym Synthalen M, Acrypol 934
IUPAC navn 2-methylbutanoic acid polymer
SMIL O=C(O)C(C)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbomer 934 (Technical Grade)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.