Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carbol Fuchsin, ren
Artikelnummer. 10134351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10134351 25 g Glasflaske 25g
10636972 5 g Glasflaske 5g
10723285 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10134351 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 195790250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4197-24-4 | C21H22ClN3 | 351.878 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4197-24-4
Molekylær formel C21H22ClN3
Molekylvægt (g/mol) 351.878
MDL nummer MFCD00143923
InChI nøgle HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
PubChem CID 91997463
IUPAC navn 4-[(Z)-(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-methylanilin;hydron;chlorid
SMIL [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbol Fuchsin
Navn note A mixture of Basic Fuchsin and phenol.
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max (in water) about 542nm
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Egnethed (for microscopy) passes
UV-spektrometri Complies
Farve Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver