Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbol Fuchsin |
| Navn note | This compound is a mixture of basic fuchsin and phenol. |
| CAS | 4197-24-4 |
| Molekylær formel | C21H22ClN3 |
| Synonym | Parafuchsine & Phenol |
| InChI nøgle | HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N |
| SMIL | [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-] |
| IUPAC navn | 4-[(Z)-(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-methylanilin;hydron;chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.878 |
| PubChem CID | 91997463 |
| Vis mere |