Få mere at vide
Carbol Fuchsin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11449081 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11449081 25 g
1 options
Artikelnummer. 11449081 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215493325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbol Fuchsin
Navn note This compound is a mixture of basic fuchsin and phenol.
CAS 4197-24-4
Molekylær formel C21H22ClN3
Synonym Parafuchsine & Phenol
InChI nøgle HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
SMIL [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
IUPAC navn 4-[(Z)-(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-methylanilin;hydron;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 351.878
PubChem CID 91997463
Formel vægt 409.53
Mængde 25 g