Få mere at vide
Carbohydrazid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbohydrazide |
| CAS | 497-18-7 |
| Molekylær formel | CH6N4O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Carbohydrazide (6CI,7CI,8CI), 1,3-Diaminourea, Carbazide, Carbodihydrazide, Carbonic acid, dihydrazide, Carbonohydrazide, Hydrazine, carbonylbis-, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide, NSC 1934, Urea, N,N'-diamino- |
| InChI formel | InChI=1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6) |
| SMIL | NNC(=O)NN |
| IUPAC navn | 1,3-diaminourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.09 |
| Formel vægt | 90.0542 |