Få mere at vide
Carbohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30368660
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30368660 50 g
1 options
Artikelnummer. 30368660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18365550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbohydrazide
CAS 497-18-7
Molekylær formel CH6N4O
Mængde 50 g
Synonym Carbohydrazide (6CI,7CI,8CI), 1,3-Diaminourea, Carbazide, Carbodihydrazide, Carbonic acid, dihydrazide, Carbonohydrazide, Hydrazine, carbonylbis-, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide, NSC 1934, Urea, N,N'-diamino-
InChI formel InChI=1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
SMIL NNC(=O)NN
IUPAC navn 1,3-diaminourea
Molekylvægt (g/mol) 90.09
Formel vægt 90.0542