Få mere at vide
Carbohydrazid, 97%
Artikelnummer. 11479053
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479053 500 g 500g
11459053 25 g 25g
11469053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11145.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90,09 g/mol
Carbohydrazid anvendes i vid udstrækning som hærdningsmiddel til epoxid-type harpikser og som iltscrubber i kedelsystemer. Det anvendes i fotografering for at stabilisere farvefremkaldere, der producerer billeder af azo-methin- og azinklasserne. Det bruges til at udvikle ammunitionsdrivmidler og stabilisere sæber. Det er også et nyttigt reagens i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carbohydrazid anvendes i vid udstrækning som hærdningsmiddel til epoxid-type harpikser og som oxygenscrubber i kedelsystemer. Det anvendes i fotografering for at stabilisere farvefremkaldere, der producerer billeder af azo-methin- og azinklasserne. Det bruges til at udvikle ammunitionsdrivmidler og stabilisere sæber. Det er også et nyttigt reagens i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, kobber, zink, nikkel, bly og messing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-18-7
Molekylær formel CH6N4O
Molekylvægt (g/mol) 90.09
MDL nummer MFCD00007591
InChI nøgle XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
IUPAC navn 1,3-diaminourinstof
SMIL NNC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbohydrazide
Smeltepunkt 153 °C til 158 °C
Lineær formel (H2NNH)2C=O
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,1804
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 90.09
Procent renhed 97%