Få mere at vide
Carbofuranphenol-3-keto, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbofuranphenol-3-keto |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-10(2)9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)13-10/h3-5,11H,1-2H3 |
| Formel vægt | 178.063 |