Få mere at vide
Carbofuranphenol-3-keto, TRC
Artikelnummer. 30007498
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30007498 1 mg -
30003914 2.5 mg 2.5mg
30010552 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1765981MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17781-16-7
Molekylær formel C10 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 178.18
Synonym 3(2H)-Benzofuranone, 7-hydroxy-2,2-dimethyl-, 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-3(2H)-benzofuranone, 2,2-Dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-keto-7-hydroxybenzofuran, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-oxo-7-benzofuranol, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-3-ketobenzofuran, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran, 3-Ketocarbofuran phenol, 7-Hydroxy-2,2-dimethylbenzofuran-3-one, Carbofuranphenol-3-keto
IUPAC navn 7-hydroxy-2,2-dimethyl-1-benzofuran-3-one
SMIL CC1(C)Oc2c(O)cccc2C1=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Carbofuranphenol-3-keto
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-10(2)9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)13-10/h3-5,11H,1-2H3
Formel vægt 178.063
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.