Få mere at vide
Carbofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbofuran |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 221.1052 |