missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carbofuran N,N-Dibutyl-2λ1-disulfan-1-amine, TRC

Artikelnummer. 30375490
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375490 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD78080010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbofuran N,N-Dibutyl-2Lambda1-disulfan-1-amine
CAS 78081-77-3
Molekylær formel C20 H32 N2 O3 S2
Mængde 10 mg
Synonym 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl((dibutylamino)disulfaneyl)(methyl)carbamate, Carbosulfan Impurity C
InChI formel InChI=1S/C20H32N2O3S2/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)27-26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3
SMIL CCCCN(CCCC)SSN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[(dibutylamino)disulfanyl]-N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 412.61
Formel vægt 412.185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.