Få mere at vide
Carbofuran, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325751
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30325751 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325751 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11010000100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbofuran
CAS 1563-66-2
Analyt- eller komponentnavne Carbofuran
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMIL CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 221.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 221.1052 g/mol