Få mere at vide
Carbofuran-d3 (N-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30325593
Skift visning
Mængde:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325593 0.05 g
30318384 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30325593 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND64070.05G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbofuran-d3
CAS 1007459-98-4
Molekylær formel C12 2H3 H12 N O3
Mængde 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6 H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3 H-1-benzofuran-7-yl) N-(trideuteriomethyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 224.27
Formel vægt 224,124 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% kemisk renhed