Få mere at vide
Carbofuran D3 (N-methyl D3) 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315985
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30315985 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30315985 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11010100ME100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbofuran-d3
CAS 1007459-98-4
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylær formel C12 2H3 H12 N O3
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-(trideuteriomethyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 224.27
Formel vægt 224,124 g/mol