Få mere at vide
Carbofuran-3-hydroxy, Fluka™
Artikelnummer. 16242862 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16242862 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16242862 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R164810MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbofuran-3-hydroxy
Emballage Glass Bottle
CAS 16655-82-6
Farve White
Smeltepunkt 138°C to 141°C
Synonym 3-Hydroxycarbofuran; Methylcarbamic acid 2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Mængde 10 mg
Grad Analytical Standard