Få mere at vide
Carbodenafil, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbodenafil |
| CAS | 944241-52-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbodenafil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H32 N6 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Carbodenafil, Fondenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32N6O3/c1-5-8-18-20-21(28(4)27-18)23(31)26-22(25-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)24(32)30-13-11-29(6-2)12-14-30/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,31) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(CC)CC4 |
| Vis mere |