Få mere at vide
Carbocistein, Mikromol™
Artikelnummer. 17997484
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17997484 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17997484 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0236.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Carbocisteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbocisteine
CAS 638-23-3
Analyt- eller komponentnavne Carbocisteine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6CI,8CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, AHR 3053, Bronchokod, Carbocit, Carbocysteine, Chilvax, DF 1794Y, L-(Carboxymethyl)cysteine, LJ 206, Lisil, Lisomucil, Loviscol, Muciclar, Mucocis, Mucodyne, Mucofan, Mucolase, Mucolex, Mucopront, Mucotab, Mukinyl, NSC 14156, Pectox, Pulmoclase, Reomucil, Rhinathiol, Rhinatiol, Rinatiol, S-(Carboxymethyl)-(R)-cysteine, S-(Carboxymethyl)-L-cysteine, S-Carboxylmethyl-L-cysteine, Siroxyl, Thiodril, Transbronchin
InChI formel InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(carboxymethylsulfanyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 179.19
Mængde 500 mg
Formel vægt 179,0252 g/mol