Få mere at vide
Carbocistein, LoGiCal
Artikelnummer. 30459447
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459447 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459447 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0236.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Carbocisteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbocisteine
CAS 638-23-3
Analyt- eller komponentnavne Carbocisteine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6 CI,8 CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y
InChI formel InChI=1 S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2 R)-2-amino-3-(carboxymethylsulfanyl)propansyre
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 179.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 179,0252 g/mol