missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbocisteine Lactam Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbocisteine Lactam Sodium Salt |
| CAS | 88933-48-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5H6NNaO3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (3R)-5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic Acid Monosodium Salt, (R)-5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic Acid Sodium Salt, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3S.Na/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9;/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | O=C1CSC[C@@H](C(O[Na])=O)N1 |
| IUPAC navn | sodium;(3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?