Få mere at vide
Carbocisteine Diisopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Carbocisteine Diisopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbocisteine Diisopropyl Ester |
| CAS | 792135-12-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbocisteine Diisopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H21 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4S/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)sulfanylpropanoate |
| Vis mere |