Få mere at vide
Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052500
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052500 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052500 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0236.200025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
CAS 68114-23-8
Analyt- eller komponentnavne Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H21 N O4 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym S-[2-(1-methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester Hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H21NO4S.ClH/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4;/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3;1H/t9-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)sulfanylpropanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 299.8147
Mængde 25 mg
Formel vægt 299.0958 g/mol