Få mere at vide
Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 68114-23-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H21 N O4 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | S-[2-(1-methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester Hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4S.ClH/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4;/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3;1H/t9-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl)sulfanylpropanoate;hydrochloride |
| Vis mere |