Få mere at vide
Carbocisteine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbocisteine-13C3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |