Få mere at vide
Carbobenzoxy-D,L-tryptophanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbobenzoxy-D,L-tryptophanamide |
| CAS | 27018-75-3 |
| Molekylær formel | C19 H19 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c20-18(23)17(10-14-11-21-16-9-5-4-8-15(14)16)22-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,21H,10,12H2,(H2,20,23)(H,22,24) |
| SMIL | NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl N-[1-amino-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vægt | 337.1426 |