Få mere at vide
Carbinoxamine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Carbinoxamine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbinoxamine N-Oxide |
| CAS | 1256285-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbinoxamine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H19 Cl N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, N-oxide, Carbinoxamine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2O2/c1-19(2,20)11-12-21-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Vis mere |