Få mere at vide
Carbinoxamine maleate salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488786
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488786 100 mg 100mg
16422286 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16488786 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1589A
MedChemExpress Carbinoxamine maleate salt is a histamine H1 receptor antagonist.
Carbinoxamine maleate salt is a histamine H1 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbinoxamine maleate salt
CAS 3505-38-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23ClN2O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (245.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C(C(C2=NC=CC=C2)OCCN(C)C)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 406.86
Formel vægt 406.86
Procent renhed 99.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation