Få mere at vide
Carbimazol, TRC
Artikelnummer. 30010612
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010612 10 mg
30005521 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17596010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22232-54-8
Molekylær formel C7 H10 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
Synonym Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester, 4-Imidazoline-1-carboxylic acid, 3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 3-Carbethoxymercapto-1-methylimidazole, 3-Carbethoxythio-1-methylglyoxaline, 3-Carbethoxythio-1-methyliminazole, Athyromazole, Basolest, CG 1, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-δ4-imidazoline-1-carboxylate, Neo-Thyreostat, Neomercazole, Tyrazol
IUPAC navn ethyl 3-methyl-2-sulfanylideneimidazol-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1C=CN(C)C1=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbimazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vægt 186.0463
Procent renhed >95%