Få mere at vide
Carbimazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbimazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 186.0463 |
| Procent renhed | >95% |