Få mere at vide
Carbimazol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbimazole |
| CAS | 22232-54-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbimazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester, 4-Imidazoline-1-carboxylic acid, 3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 3-Carbethoxymercapto-1-methylimidazole, 3-Carbethoxythio-1-methylglyoxaline, 3-Carbethoxythio-1-methyliminazole, Athyromazole, Basolest, CG 1, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate, Neo-Thyreostat, Neomercazole, Tyrazol, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-Delta4-imidazoline-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCOC(=O)N1C=CN(C)C1=S |
| Vis mere |