Få mere at vide
Carbimazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15500584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15500584
Brand: Thermo Scientific Acros 458610250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 22232-54-8
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.23
InChI nøgle CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
PubChem CID 31072
ChEBI CHEBI:617099
IUPAC navn ethyl-3-methyl-2-sulfanylidenimidazol-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbimazole
Smeltepunkt 122.0°C to 124.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (24 h) (P2O5)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L ( 20°C ). Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formel vægt 186.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbimazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.