Få mere at vide
Carbidopa monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30366086
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30366086 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30366086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17611810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbidopa
CAS 38821-49-7
Molekylær formel C10 H14 N2 O4 . H2 O
Mængde 10 mg
Synonym Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate, (S)-Carbidopa monohydrate, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (S)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (αS)- (9CI), Carbidopa monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
SMIL O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropansyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 244.24
Formel vægt 244.1059