Få mere at vide
Carbidopa monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698705 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698705 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15698705 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461010010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 38821-49-7 | C10H14N2O4·H2O | 244,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbidopa monohydrate
CAS 38821-49-7
Tab ved tørring 6,9% til 7,9% (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H14N2O4·H2O
Mængde 1 g
Synonym 3-3,4-dihydroxyphenyl-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid hydrate, +-2-3,4-dihydroxybenzyl-2-hydrazinopropionic acid monohydrate, 3-3,4-bis oxidanyl phenyl-2-diazanyl-2-methyl-propanoic acid hydrate
InChI nøgle QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
SMIL CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)NN.O
IUPAC navn (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropansyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 244.25
PubChem CID 38101
ChEBI CHEBI:3395
Formel vægt 244.25
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Carbidopa monohydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbidopa