Få mere at vide
Carbidopa, Mikromol™
Artikelnummer. 30050769
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050769 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050769 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1501.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Carbidopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbidopa
CAS 38821-49-7
Analyt- eller komponentnavne Carbidopa
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 O4 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
SMIL O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropansyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 244.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 244,1059 g/mol