Få mere at vide
Carbidopa Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbidopa Methyl Ester |
| CAS | 91431-01-5 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Hydrazino-3,4-dihydroxy-methylbenzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(16)17-2)6-7-3-4-8(14)9(15)5-7/h3-5,13-15H,6,12H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| IUPAC navn | methyl 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.256 |
| Formel vægt | 240.111 |