Få mere at vide
Carbidopa, LoGiCal
Artikelnummer. 30457809
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457809 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457809 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1501.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbidopa
CAS 38821-49-7
Analyt- eller komponentnavne Carbidopa
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 N2 O4 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropansyre; Hydrate
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 244.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 244,1059 g/mol