missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carbidopa Ethyl Ester Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30354529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30354529 25 mg -
30367249 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17604525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 96115-88-7
Molekylær formel C12H19ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 290.74
Synonym alpha-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methylhydrocinnamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
IUPAC navn ethyl 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoate
SMIL Cl.CCOC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carbidopa Ethyl Ester Hydrochloride Salt
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O4/c1-3-18-11(17)12(2,14-13)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,14-16H,3,7,13H2,1-2H3
Formel vægt 290.1033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.